Stampa…
4-Ethoxypyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-ethoxypyridine
OR912692-10G OR912692-1G OR912692-5G
APOSOR912692-10GEA 684 EUR
APOSOR912692-10G APOSOR912692-1G APOSOR912692-5G
4-Ethoxypyridin-2-amine 98%
4-Ethoxypyridin-2-amine
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646350
CAS Number: 52311-20-3