Stampa…
3,5-Dibromobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912688-25G OR912688-5G
APOSOR912688-25GEA 352 EUR
APOSOR912688-25G APOSOR912688-5G
3,5-Dibromobenzyl alcohol 98%
3,5-Dibromobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆Br₂O
Peso molecolare: 265,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632143
CAS Number: 145691-59-4