Stampa…
(S)-2-Hydroxybutanoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912658-10G OR912658-1G OR912658-5G
APOSOR912658-10GEA 369 EUR
APOSOR912658-10G APOSOR912658-1G APOSOR912658-5G
(S)-2-Hydroxybutanoic acid 96%
(S)-2-Hydroxybutanoic acid
Formula: C₄H₈O₃
Punto di fusione: 50…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318568
CAS Number: 3347-90-8