Stampa…
2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
OR912604-100G OR912604-25G
APOSOR912604-100GEA 524 EUR
APOSOR912604-100G APOSOR912604-25G
2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide 98%
2-Chloro-4-nitropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₃ClN₂O₃
Peso molecolare: 174,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00955617
CAS Number: 14432-16-7