Stampa…
2,6-Dichloroquinoxaline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912589-1G OR912589-5G
APOSOR912589-1GEA 53.9 EUR
APOSOR912589-1G APOSOR912589-5G
2,6-Dichloroquinoxaline 95%
2,6-Dichloroquinoxaline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 199,0368 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00839695
CAS Number: 18671-97-1