Stampa…
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912588-1G OR912588-25G OR912588-5G
APOSOR912588-1GEA 21.5 EUR
APOSOR912588-1G APOSOR912588-25G APOSOR912588-5G
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00837593
CAS Number: 63-64-9