4-Amino-3-chlorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆ClNO Punto di fusione: 159…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00801116 CAS Number: 17609-80-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |