Stampa…
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-6-ol
OR912575-1G OR912575-5G
APOSOR912575-1GEA 81.5 EUR
APOSOR912575-1G APOSOR912575-5G
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,1897 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800243
CAS Number: 3373-00-0