4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Acetic Acid 4,5-Dihydro-2,5-dimethyl-4-oxofuran-3-yl Ester, 4,5-Dihydro-2,5-dimethyl-4-oxofuran-3-yl Acetate, Furaneol Acetate, 2,5-Dimethyl-4-oxo-4,5-dihydrofuran-3-yl acetate
OR912574-100G
OR912574-25G
APOSOR912574-100GEA
108
EUR
APOSOR912574-100G
APOSOR912574-25G
4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone 95%
4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
Formula:
C₈H₁₀O₄ Peso molecolare: 170,16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00799462 CAS Number: 4166-20-5 |