Stampa…
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-(Isopropylamino)-2-phenylethanol
OR912554-1G OR912554-5G
APOSOR912554-1GEA 234 EUR
APOSOR912554-1G APOSOR912554-5G
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol 95%
(R)-2-Isopropylamino-2-phenylethanol
Formula: C₁₁H₁₇NO
Peso molecolare: 179,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671548
CAS Number: 112211-92-4