Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912546-1G
OR912546-25G
OR912546-5G
APOSOR912546-1GEA
63.8
EUR
APOSOR912546-1G
APOSOR912546-25G
APOSOR912546-5G
Methyl-3-hydroxypicolinate 98%
Methyl-3-hydroxypicolinate
Formula:
C₇H₇NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00661311 CAS Number: 62733-99-7 |