Stampa…
3-Methyl-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912540-10G OR912540-1G OR912540-5G
APOSOR912540-10GEA 190 EUR
APOSOR912540-10G APOSOR912540-1G APOSOR912540-5G
3-Methyl-1H-indazole 98%
3-Methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00601361
CAS Number: 3176-62-3