Stampa…
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: trans-4-(tert-Butyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR912532-10G OR912532-1G OR912532-5G
APOSOR912532-10GEA 285 EUR
APOSOR912532-10G APOSOR912532-1G APOSOR912532-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Peso molecolare: 184,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466237
CAS Number: 943-29-3