Stampa…
N-Boc-aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912520-100G OR912520-25G
APOSOR912520-100GEA 237 EUR
APOSOR912520-100G APOSOR912520-25G
N-Boc-aniline 98%
N-Boc-aniline
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043723
CAS Number: 3422-01-3