3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₇NO₄ Punto di fusione: 126…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00273426 CAS Number: 117445-22-4 |