Stampa…
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b]azepine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912503-1G OR912503-5G
APOSOR912503-1GEA 77.1 EUR
APOSOR912503-1G APOSOR912503-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b]azepine 95%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b]azepine
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,2200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272363
CAS Number: 1701-57-1