Stampa…
(R)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Cyano-D-phenylalanine, H-4-Cyano-D-Phe-OH, H-D-Phe(4-CN)-OH
OR912500-1G OR912500-500MG OR912500-5G
APOSOR912500-1GEA 139 EUR
APOSOR912500-1G APOSOR912500-500MG APOSOR912500-5G
(R)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid 97%
(R)-2-Amino-3-(4-cyanophenyl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270364
CAS Number: 263396-44-7