Stampa…
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-5-(1-hydroxyethyl)anisole, 4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
OR912488-1G OR912488-5G
APOSOR912488-1GEA 161 EUR
APOSOR912488-1G APOSOR912488-5G
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 95%
4-Hydroxy-3-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238638
CAS Number: 2480-86-6