3-Chloro-4'-methoxypropiophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
OR912485-1G
OR912485-5G
APOSOR912485-1GEA
109
EUR
APOSOR912485-1G
APOSOR912485-5G
3-Chloro-4'-methoxypropiophenone 95%
3-Chloro-4'-methoxypropiophenone
Formula:
C₁₀H₁₁ClO₂ Peso molecolare: 198,65 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236602 CAS Number: 35999-20-3 |