Stampa…
4-Chloroquinazoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912468-10G OR912468-1G OR912468-25G
APOSOR912468-10GEA 328 EUR
APOSOR912468-10G APOSOR912468-1G APOSOR912468-25G
4-Chloroquinazoline 98%
4-Chloroquinazoline
Formula: C₈H₅ClN₂
Peso molecolare: 164,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00228682
CAS Number: 5190-68-1