Stampa…
3-(2-Furyl)acrolein 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Furan-2-yl)acrylaldehyde, 3-(2-Furyl)propenal
OR912456-100G OR912456-25G
APOSOR912456-100GEA 277 EUR
APOSOR912456-100G APOSOR912456-25G
3-(2-Furyl)acrolein 98%
3-(2-Furyl)acrolein
Formula: C₇H₆O₂
Peso molecolare: 122,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003256
CAS Number: 623-30-3