Stampa…
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-Ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate, (R)-4-Chloro-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester
OR912444-100G OR912444-25G
APOSOR912444-100GEA 187 EUR
APOSOR912444-100G APOSOR912444-25G
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Formula: C₆H₁₁ClO₃
Peso molecolare: 166,60 g/mol
Punto di ebollizione: 93…95 °C/5,25mmHg
Densità: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00211242
CAS Number: 90866-33-4