Stampa…
3-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR912432-10G OR912432-1G OR912432-25G
APOSOR912432-10GEA 203 EUR
APOSOR912432-10G APOSOR912432-1G APOSOR912432-25G
3-(2-Aminoethyl)pyridine 98%
3-(2-Aminoethyl)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 128 °C/24mmHg
Densità: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191604
CAS Number: 20173-24-4
UN: 2735
ADR: 8,III