Stampa…
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6,7,8-Tetrahydroquinaldine
OR912429-10G OR912429-1G OR912429-5G
APOSOR912429-10GEA 430 EUR
APOSOR912429-10G APOSOR912429-1G APOSOR912429-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191581
CAS Number: 2617-98-3