Stampa…
2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethyl-4-hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-one, Ethyl furaneol
OR912424-10G OR912424-1G OR912424-5G
APOSOR912424-10GEA 495 EUR
APOSOR912424-10G APOSOR912424-1G APOSOR912424-5G
2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone 95%
2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone
Formula: C₇H₁₀O₃
Peso molecolare: 142,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191360
CAS Number: 27538-10-9