Stampa…
5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
OR912415-10G OR912415-25G
APOSOR912415-10GEA 183 EUR
APOSOR912415-10G APOSOR912415-25G
5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone 95%
5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,6196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174339
CAS Number: 6342-64-9
UN: 1759
ADR: 8,III