Stampa…
3-Idrossichinolina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxyquinoline
OR912414-1G OR912414-25G OR912414-5G
APOSOR912414-1GEA 53.9 EUR
APOSOR912414-1G APOSOR912414-25G APOSOR912414-5G
3-Idrossichinolina 97%
3-Idrossichinolina
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00169018
CAS Number: 580-18-7