(2-Hydroxyethyl)hydrazine 92%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂H₈N₂O Punto di ebollizione: 218…220 °C Punto di fusione: –70 °C Densità: 1,123 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007623 CAS Number: 109-84-2 EINECS: 203-711-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |