Stampa…
6-Methoxysalicylaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
OR912396-1G OR912396-5G
APOSOR912396-1GEA 80 EUR
APOSOR912396-1G APOSOR912396-5G
6-Methoxysalicylaldehyde 95%
6-Methoxysalicylaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151830
CAS Number: 700-44-7