Stampa…
2,3,5-Trimethylanisole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-2,3,5-trimethylbenzene
OR912380-100G OR912380-25G
APOSOR912380-100GEA 325 EUR
APOSOR912380-100G APOSOR912380-25G
2,3,5-Trimethylanisole 95+%
2,3,5-Trimethylanisole
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150.22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142783
CAS Number: 20469-61-8