Stampa…
3-Hydroxymethyl-2-methylbiphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)methanol, 2-Methylbiphenyl-3-methanol
OR912371-100G OR912371-25G
APOSOR912371-100GEA 524 EUR
APOSOR912371-100G APOSOR912371-25G
3-Hydroxymethyl-2-methylbiphenyl 98%
3-Hydroxymethyl-2-methylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₄O
Peso molecolare: 198,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134200
CAS Number: 76350-90-8