Stampa…
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxy-pyrimidine·HCl
OR912364-1G OR912364-25G OR912364-5G
APOSOR912364-1GEA 125 EUR
APOSOR912364-1G APOSOR912364-25G APOSOR912364-5G
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one 98%
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one
Formula: C4H3ClN2O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09250871
CAS Number: 54326-16-8