Stampa…
3-Chloropyridine N-Oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloropyridine 1-oxide
OR912359-10G OR912359-1G OR912359-5G
APOSOR912359-10GEA 582 EUR
APOSOR912359-10G APOSOR912359-1G APOSOR912359-5G
3-Chloropyridine N-Oxide 98%
3-Chloropyridine N-Oxide
Formula: C₅H₄ClNO
Peso molecolare: 129,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128857
CAS Number: 1851-22-5