Stampa…
3,5-Dimethylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912342-100G OR912342-25G OR912342-5G
APOSOR912342-100GEA 454 EUR
APOSOR912342-100G APOSOR912342-25G APOSOR912342-5G
3,5-Dimethylbenzaldehyde 98%
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082777
CAS Number: 5779-95-3