Stampa…
3,4-Dichloroanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912314-1G OR912314-25G OR912314-5G
APOSOR912314-1GEA 51 EUR
APOSOR912314-1G APOSOR912314-25G APOSOR912314-5G
3,4-Dichloroanisole 97%
3,4-Dichloroanisole
Formula: C₇H₆Cl₂O
Peso molecolare: 177,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070785
CAS Number: 36404-30-5