Stampa…
4(5)-Cyanomethylimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Imidazolyl)acetonitrile
OR912312-10G OR912312-1G OR912312-5G
APOSOR912312-10GEA 771 EUR
APOSOR912312-10G APOSOR912312-1G APOSOR912312-5G
4(5)-Cyanomethylimidazole 95%
4(5)-Cyanomethylimidazole
Formula: C₅H₅N₃
Peso molecolare: 107,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070306
CAS Number: 18502-05-1