N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Boc-O-benzyl-L-tyrosine, BOC-O-Benzyl-L-tyrosine, Boc-Tyr(Bzl)-OH
Formula:
C₂₁H₂₅NO₅ Peso molecolare: 371.43 g/mol Punto di fusione: 110…112 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00065597 CAS Number: 2130-96-3 |