Stampa…
Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR9123-1G OR9123-5G
APOSOR9123-1GEA 164 EUR
APOSOR9123-1G APOSOR9123-5G
Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Formula: C₇H₈N₂O₅
Peso molecolare: 200,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665817
CAS Number: 89694-35-9