Stampa…
L-Leucic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, L-alpha-Hydroxyisocaproic acid, (S)-2-Hydroxy-4-methylvaleric Acid
OR912286-100G OR912286-25G OR912286-5G
APOSOR912286-100GEA 186 EUR
APOSOR912286-100G APOSOR912286-25G APOSOR912286-5G
L-Leucic acid 96%
L-Leucic acid
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064214
CAS Number: 13748-90-8