Stampa…
3-(m-Tolyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Methylphenyl)propionic acid, 3-(3-Methylphenyl)propanoic acid
OR912273-1G OR912273-5G
APOSOR912273-1GEA 64 EUR
APOSOR912273-1G APOSOR912273-5G
3-(m-Tolyl)propionic acid 97%
3-(m-Tolyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060326
CAS Number: 3751-48-2