Stampa…
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912272-100G OR912272-25G
APOSOR912272-100GEA 502 EUR
APOSOR912272-100G APOSOR912272-25G
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Peso molecolare: 184,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059560
CAS Number: 38289-28-0