Stampa…
1-Chloro-4-ethoxybenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chlorophenetole, 1-Chloro-4-ethoxybenzene
OR912270-25G OR912270-5G
APOSOR912270-25GEA 379 EUR
APOSOR912270-25G APOSOR912270-5G
1-Chloro-4-ethoxybenzene 95%
1-Chloro-4-ethoxybenzene
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058931
CAS Number: 622-61-7