Stampa…
1-Chloro-2-ethoxybenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2-ethoxybenzene, 2-Chlorophenetole
OR912269-10G OR912269-1G OR912269-5G
APOSOR912269-10GEA 401 EUR
APOSOR912269-10G APOSOR912269-1G APOSOR912269-5G
1-Chloro-2-ethoxybenzene 95%
1-Chloro-2-ethoxybenzene
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058930
CAS Number: 614-72-2