Stampa…
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-benzimidazolinone
OR912262-1KG OR912262-500G
APOSOR912262-1KGEA 143 EUR
APOSOR912262-1KG APOSOR912262-500G
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₇H₇N₃O
Peso molecolare: 149,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053555
CAS Number: 95-23-8