Stampa…
3,5-Dimethoxybenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dimethoxybenzyl amine
OR912260-10G OR912260-25G
APOSOR912260-10GEA 104 EUR
APOSOR912260-10G APOSOR912260-25G
3,5-Dimethoxybenzylamine 97%
3,5-Dimethoxybenzylamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052813
CAS Number: 34967-24-3