Stampa…
2-Aminoimidazole sulphate
Fornitore: Apollo Scientific
OR912252-100G OR912252-25G
APOSOR912252-100GEA 227 EUR
APOSOR912252-100G APOSOR912252-25G
2-Aminoimidazole sulphate
2-Aminoimidazole sulphate
Formula: C₃H₇N₃O₄S
Peso molecolare: 181.1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00050811
CAS Number: 36946-29-9