Stampa…
4-Chloro-α,α-dimethylphenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
OR912236-10G OR912236-25G
APOSOR912236-10GEA 190 EUR
APOSOR912236-10G APOSOR912236-25G
4-Chloro-α,α-dimethylphenylacetic acid 98%
4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 198,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044814
CAS Number: 6258-30-6