Stampa…
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912206-100G OR912206-10G OR912206-25G
APOSOR912206-100GEA 406 EUR
APOSOR912206-100G APOSOR912206-10G APOSOR912206-25G
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08361769
CAS Number: 3816-66-8