Stampa…
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl cyclopent-3-enecarboxylate, 3-Cyclopentene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR912181-1G OR912181-25G OR912181-5G
APOSOR912181-1GEA 68.4 EUR
APOSOR912181-1G APOSOR912181-25G APOSOR912181-5G
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₂O₂
Peso molecolare: 140,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410819
CAS Number: 21622-01-5