Stampa…
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid, Fmoc-4-piperidylacetic acid
OR912176-1G OR912176-5G
APOSOR912176-1GEA 69.6 EUR
APOSOR912176-1G APOSOR912176-5G
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid 97%
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid
Formula: C₂₂H₂₃NO₄
Peso molecolare: 365.429 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00273478
CAS Number: 180181-05-9